Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: WM53]

Fournisseur: Biotium
BNUM0166-50
BNUM0166-50EA 417 EUR InStock
BNUM0166-50
Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: WM53]
Anticorps
Recognizes a 67 kDa glycoprotein, which is identified as CD33 (HLDA IV; WS Code M-505). CD33 is a transmembrane protein of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family. It belongs to the immuno-receptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM)-containing molecules able of recruiting protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 to signal assemblies; these ITIMs are also used for ubiquitin-mediated removal of the receptor from the cell surface. CD33 is expressed on cells of myelomonocytic lineage, binds sialic acid residues in N- and O-glycans on cell surfaces, and is a therapeutic target for acute myeloid leukemia. CD33 is expressed on myeloid progenitors, monocytes, granulocytes, dendritic cells and mast cells. It is absent on platelets, lymphocytes, erythrocytes and hematopoietic stem cells.

Type: Primary
Antigen: CD33
Clonality: Monoclonal
Clone: WM53
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité