Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD37 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IPO-24]

Fournisseur: Biotium
BNUM0170-50
BNUM0170-50EA 417 EUR InStock
BNUM0170-50
Anti-CD37 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IPO-24]
Anticorps
Recognizes a protein of 33-55 kDa, identified as CD37 (Workshop V; Code CD37.7). CD37 is strongly expressed on normal and neoplastic mature (sIg ) B-lymphocytes. In B-cell ontogeny, CD37 appears after the pre-B-cell stage, is maintained during peripheral B-cell development and is lost upon terminal differentiation into plasma cells.1 CD37 is also present, at low densities, on resting and activated T cells, neutrophils, monocytes, and some myelomonocytic leukemia cells. It is absent from platelets, erythrocytes. CD37 is a member of a family of tetraspan transmembrane proteins, including CD9, CD53, CD63, CD81, and CD82. It associates other tetraspan transmembrane proteins and MHC class II molecules to form a large complex at the surface of B cells and play a role in signal transduction. CD37 is a valuable and stable marker for peripheral mature B-cells and corresponding malignancies like B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL), hairy cell leukemia (HCL), and all types of B-cell non-Hodgkin'' lymphoma (B-NHL).

Type: Primary
Antigen: CD37
Clonality: Monoclonal
Clone: IPO-24
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité