Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 143-30]

Fournisseur: Biotium
BNUM0179-50
BNUM0179-50EA 395 EUR InStock
BNUM0179-50
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 143-30]
Anticorps
Recognizes a single chain glycoprotein of 70 kDa, identified as CD55 (also known as decay accelerating factor, DAF). CD55/DAF is widely expressed on cells throughout the body including leukocytes, erythrocytes, epithelium, endothelium, and fibroblasts. It is a Glycosyl phosphatidylinositol anchored (GPI-anchored) member of the membrane bound complement regulatory proteins that inhibit autologous complement cascade activation. It prevents the amplification steps of the complement cascade by interfering with the assembly of the C3-convertases, C4b2a and C3bBb, and the C5-convertase, C4b2a3b and C3bBb3b. CD55 also serves as receptor for CD97 and for echovirus and Coxsackie B virus. The MAb 143-30 can be used as marker for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).

Type: Primary
Antigen: CD55
Clonality: Monoclonal
Clone: 143-30
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité