Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BU69]

Fournisseur: Biotium
BNUM0187-50
BNUM0187-50EA 395 EUR InStock
BNUM0187-50
Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BU69]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 30 kDa, identified as CD70. It is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. This cytokine is a ligand for TNFRSF27/CD27. It is a surface antigen on activated, but not on resting, T- and B-lymphocytes. It induces proliferation of co-stimulated T cells, enhances the generation of cytolytic T cells, and contributes to T cell activation. This cytokine is also reported to play a role in regulating B-cell activation, cytotoxic function of natural killer cells, and immunoglobulin synthesis. This MAb blocks the interaction between CD27 and CD70, and has been shown toinhibit T cell proliferation induced by dendritic cells.

Type: Primary
Antigen: CD70
Clonality: Monoclonal
Clone: BU69
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité