Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: F15-42-1]

Fournisseur: Biotium
BNUM0194-50
BNUM0194-50EA 417 EUR InStock
BNUM0194-50
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: F15-42-1]
Anticorps
CD90 (Thy-1) is an 18-35 kDa GPI-anchored plasma membrane glycoprotein expressed in many cell types, such as in hematopoietic cells and neurons, connective tissues, various fibroblast and stromal cell lines, tumor endothelial cell lines and others. It is involved in T-cell activation, cellular adhesion, proliferation and migration, neurite outgrowth, wound healing, apoptosis, and fibrosis. CD90 participates in multiple signaling cascades and its effects are tissue- and cell type-specific. It often functions as an important regulator of cell-cell and cell-matrix interactions.

Type: Primary
Antigen: THY1
Clonality: Monoclonal
Clone: F15-42-1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité