Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DPB1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BRA-FB6]

Fournisseur: Biotium
BNUM0199-50
BNUM0199-50EA 417 EUR InStock
BNUM0199-50
Anti-HLA-DPB1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BRA-FB6]
Anticorps
Recognizes a non-polymorphic determinant of DP-MHC class II. MHC class II antigens are transmembrane glycoproteins of non-covalently linked α (33-35 kDa) and β (27-30 kDa) chains. It reportedly reacts with B- & non-T, non-B cell lines but not with T- and myeloid cell lines and leukemias. Differential expression of MHC class II antigens on fetal and adult lymphocytes, malignant B cells appears to reflect the stage of cell differentiation which may be useful in the study of lymphoproliferative disorders.

Type: Primary
Antigen: HLA-DPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: BRA-FB6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité