Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SILV Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NKI-beteb]

Fournisseur: Biotium
BNUM0226-50
BNUM0226-50EA 417 EUR InStock
BNUM0226-50
Anti-SILV Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NKI-beteb]
Anticorps
By immunohistochemistry, this antibody specifically recognizes a protein in melanocytes and melanomas. This MAb reacts with junctional and blue nevus cells and variably with fetal and neonatal melanocytes. Intradermal nevi, normal adult melanocytes, and non-melanocytic cells are negative. It does not stain tumor cells of epithelial, lymphoid, glial, or mesenchymal origin.This Mab labels formalin-fixed, paraffin-embedded melanomas and other tumors showing melanocytic differentiation.

Type: Primary
Antigen: SILV
Clonality: Monoclonal
Clone: NKI-beteb
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Horse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité