Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PY20]

Fournisseur: Biotium
BNUM0232-50
BNUM0232-50EA 395 EUR InStock
BNUM0232-50
Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PY20]
Anticorps
Protein phosphorylation is a fundamental event in the regulation of a large number of intracellular processes. Phosphorylation of specific tyrosine residues is the result of activation or stimulation of their respective protein tyrosine kinases. The phosphorylated proteins can be auto-phosphorylated kinases or certain cellular protein substrates. Tyrosine-phosphorylated proteins are involved in signal transduction and in the regulation of cell proliferation. Antibody to phosphotyrosine provides an excellent tool for the detection, characterization, and purification of phosphotyrosine containing proteins. This MAb shows no cross-reaction with other phosphoamino acids and is superb for multiple applications including staining of formalin/paraffin tissues.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: PY20
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: All species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité