Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ALPP/238]

Fournisseur: Biotium
BNUM0238-50
BNUM0238-50EA 417 EUR InStock
BNUM0238-50
Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ALPP/238]
Anticorps
PLAP is a tissue specific, trophoblast-derived, 70 kDa, glycosyl-phosphatidylinositol (GPI)-anchored, dimeric, Zn2 metallo glycoprotein that catalyzes the hydrolysis of phosphomonoesters into an inorganic phosphate and an alcohol. It is present in the placenta and serum of pregnant women and in high frequency in gynecological and testicular cancers and in lower frequency in other tumors. The three tissue-specific AP's in humans, PLAP, germ cell AP (GCAP) and intestinal AP, are 90-98% homologous. Non-tissue specific AP is found in kidney, liver and bone. This MAb binds equally well to all common allelic variants (S, F, FS and I) of PLAP as to AP from normal human testis. This MAb can be used both as coating as well as tracer antibody in the same ELISA to detect PLAP in serum of S, F, FS and I phenotypes.

Type: Primary
Antigen: ALPP
Clonality: Monoclonal
Clone: ALPP/238
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité