Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HFN7.1]

Fournisseur: Biotium
BNUM0270-50
BNUM0270-50EA 395 EUR InStock
BNUM0270-50
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HFN7.1]
Anticorps
Fibronectin is a dimeric glycoprotein of 440 kDa, which is present in cells, extracellular matrix, and blood. It possesses at least four binding sites for collagen, glycosaminoglycans, transglutaminase, and a cell surface receptor. Fibronectin is involved in cell adhesion, tissue organization, and wound healing. This MAb is directed against the peptide core and reacts with both the plasma and cellular forms of fibronectin. It blocks the fibronectin-medicated cell attachment not by disrupting the collagen-fibronectin interaction, but by interfering with the attachment of fibronectin to its receptor on the cell surface.

Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Monoclonal
Clone: HFN7.1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité