Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Leu-M1]

Fournisseur: Biotium
BNUM0277-50
BNUM0277-50EA 417 EUR InStock
BNUM0277-50
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Leu-M1]
Anticorps
CD15 plays a role in mediating phagocytosis, bactericidal activity, and chemotaxis. It is present on >95% of granulocytes including neutrophils and eosinophils and to a lesser degree on monocytes. In addition, CD15 is expressed in Reed-Sternberg cells and some epithelial cells. CD15 antibody is very useful in the identification of Hodgkin's disease. CD15 is occasionally expressed in large cell lymphomas of both B and T phenotypes which otherwise have a quite distinct histological appearance.

Type: Primary
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone: Leu-M1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité