Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MYB286]

Fournisseur: Biotium
BNUM0286-50
BNUM0286-50EA 417 EUR InStock
BNUM0286-50
Anti-MYB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MYB286]
Anticorps
The highly leukemogenic avian retrovirus E26 contains two oncogenes, v-Myb and v-Ets, which are expressed together as a fusion protein. The cellular homolog of v-Myb, designated c-Myb, encodes a transcription factor. Deletion or disruption of a negative regulatory domain mapping within the carboxy-terminal domain of c-Myb results in enhanced transactivating capacity and in parallel, leads to activation of its ability to transform hemopoietic cells. c-Myb is expressed preferentially, but not exclusively, in immature hemopoietic cells and its expression decreases as cells differentiate.

Type: Primary
Antigen: MYB
Clonality: Monoclonal
Clone: MYB286
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité