Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B-R18]

Fournisseur: Biotium
BNUM0305-50
BNUM0305-50EA 417 EUR InStock
BNUM0305-50
Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B-R18]
Anticorps
MAb B-R18 specifically recognizes CD95, also known as Fas, a transmembrane glycoprotein with a MW of 40-45 kDa, containing 8 kDa of N-glycosidic-linked polysaccharide. It is a receptor for TNFSF6/FASLG, a member of the nerve growth factor receptor/tumor necrosis factor superfamily, mediating receptor-triggered apoptosis. The adapter molecule FADD recruits caspase-8 to the activated receptor. The resulting death-inducing signaling complex (DISC) performs caspase-8 proteolytic activation, which initiates the subsequent cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) mediating apoptosis. FAS-mediated apoptosis may have a role in the induction of peripheral tolerance, in the antigen-stimulated suicide of mature T-cells, or both. The secreted isoforms 2 to 6 block apoptosis (in vitro). CD95 antigen is expressed on the surface of various cell types, preferentially on the CD45RAlow CD45ROhigh subset of memory T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: FAS
Clonality: Monoclonal
Clone: B-R18
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité