Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPG2 Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A7L6]

Fournisseur: Biotium
BNUM0315-50
BNUM0315-50EA 417 EUR InStock
BNUM0315-50
Anti-HSPG2 Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A7L6]
Anticorps
This MAb specifically precipitates heterogeneous material of high MW, identified as perlecan, a major heparan-sulfate proteoglycan (HSPG) within all basement membranes and cell surfaces. It does not cross-react with laminin, fibronectin, or dermatran sulfate proteoglycan. Because of perlecan s strategic location and ability to store and protect growth factors, it has been strongly implicated in the control of tumor cell growth and metastatic behavior. Perlecan possesses angiogenic and growth-promoting attributes primarily by acting as a co-receptor for basic fibroblast growth factor (FGF-2). Suppression of perlecan causes substantial inhibition of neoplastic growth and neovascularization. Thus, perlecan is a potent inducer of neoplasm growth and angiogenesis in vivo and therapeutic interventions targeting this key modulator of tumor progression may improve neoplastic treatment.

Type: Primary
Antigen: HSPG2
Clonality: Monoclonal
Clone: A7L6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cow, Fish, Human, Monkey, Mouse, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité