Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 68-5A5]

Fournisseur: Biotium
BNUM0321-50
BNUM0321-50EA 395 EUR InStock
BNUM0321-50
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 68-5A5]
Anticorps
This antibody recognizes a transmembrane glycoprotein of 95 kDa, identified as CD18 or integrin -2 (Workshop III). It complexes non-covalently with either L, M, or X integrin (CD11a, b, or c) to form the heterodimers, LFA-1, Mac-1, and p150,95, respectively. LFA-1 is the receptor for three members of the Ig supergene family of proteins, ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), and Mac-1 and p150,95 bind to ICAM-1, fibrinogen, and iC3b. ICAM-3 (CD50). CD18/CD11 heterodimeric molecules are involved with cell/cell and cell/extracellular adhesion in immune and inflammatory responses. This MAb blocks these cellular interactions.

Type: Primary
Antigen: ITGB2
Clonality: Monoclonal
Clone: 68-5A5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité