Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 161-2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0324-50
BNUM0324-50EA 417 EUR InStock
BNUM0324-50
Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 161-2]
Anticorps
Recognizes a protein of 33-55 kDa, identified as CD53 (Workshop VI; Code N-L033). It is expressed on monocytes and macrophages, dendritic cells, osteoblasts and osteoclasts, and on T and B cells from every stage of differentiation but is absent from platelets, red blood cells. CD53 appears to be the marker with widest reactivity as well as the marker with the strictest specificity to hematopoietic cells. CD53 is a type III membrane with both termini in the cytoplasm and two loops in the extracellular environment. This molecule, in common with other members of tetraspan family, is involved in cellular activation as part of a signal transduction complex involving other membrane glycoproteins. CD53 crosslinking induces calcium flux on human monocyte and B cells. Cross-linking of CD53 promotes activation of resting human B-lymphocytes. This MAb recognizes CD53 transfected cells and partially inhibits T-cell proliferation induced by CD3 antibody (clone: UCHT1).

Type: Primary
Antigen: CD53
Clonality: Monoclonal
Clone: 161-2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité