Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Histiocytoma Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: D11]

Fournisseur: Biotium
BNUM0348-50
BNUM0348-50EA 395 EUR InStock
BNUM0348-50
Anti-Histiocytoma Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: D11]
Anticorps
In Western blotting, this antibody detects an antigen of 125 kDa in human liver and 135 kDa in tumors of histiocytic origin. Comparative study of this MAb and a standard CD68 MAb showed that their antigens are different. Its antigen in all macrophage types studied is located on the plasma membrane and within cytoplasmic structures including lysosomes. This MAb shows a restricted reactivity to cells of the monocyte/macrophage system. It specifically reacts with blood monocytes and stains resident macrophages in a wide variety of human tissues. This MAb does not stain antigen-presenting cells, e.g., Langerhans cells. Reportedly, its reactivity is restricted to histiocytes and macrophages.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: Histiocytoma Marker
Clonality: Monoclonal
Clone: D11
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité