Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FR10B4]

Fournisseur: Biotium
BNUM0358-50
BNUM0358-50EA 417 EUR InStock
BNUM0358-50
Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FR10B4]
Anticorps
Recognizes a protein of 130-140 kDa, identified as CD22 (also known as BL-CAM). CD22 expression is restricted to normal and neoplastic B cells and is absent from other haemopoietic cell types. In B-cell ontogeny, CD22 is first expressed in the cytoplasm of pro-B and pre-B cells, and on the surface as B cells mature to become IgD . It is not expressed by plasma cells, CD22 is found highly expressed in follicular mantle and marginal zone B-cells, and while germinal center B-cells are relatively weak. CD22 is a member of the immunoglobulin superfamily and serves as an adhesion receptor for sialic acid-bearing ligands expressed on erythrocytes and all leukocyte classes. It also associates with tyrosine kinases and play a role in signal transduction and B-cell activation.

Type: Primary
Antigen: CD22
Clonality: Monoclonal
Clone: FR10B4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité