Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bovine Serum Albumin Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ALB/398]

Fournisseur: Biotium
BNUM0398-50
BNUM0398-50EA 395 EUR InStock
BNUM0398-50
Anti-Bovine Serum Albumin Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ALB/398]
Anticorps
Reacts with a protein of ~66 kDa, identified as bovine serum albumin (BSA). It is a high affinity antibody and can be used for detection of traces of BSA. Bovine serum albumin (BSA) is an abundant plasma protein in cows that is important for maintaining osmotic pressure in blood plasma for proper distribution of body fluids between intravascular compartments and body tissues. BSA is a common buffer component for immunoglobulin type assays due to good solubility characteristics for water, Ca2 , Na , K , fatty acids, hormones and bilirubin. BSA makes up about half of the protein in plasma and represents the most stable and soluble protein in the plasma. It is a suitable reagent for laboratories developing immunoassays, mostly due to its availability, solubility and the numerous functional groups present for coupling. The BSA component contains several lysines that are capable of reacting with conjugation sites of linkers, making it applicable as a carrier protein for antigenic compounds.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: ALB/398
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité