Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Hyb8]

Fournisseur: Biotium
BNUM0400-50
BNUM0400-50EA 417 EUR InStock
BNUM0400-50
Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Hyb8]
Anticorps
This antibody recognizes both the free and protein-conjugated (either soluble or cell bound) form of biotin. This MAb is highly specific to biotin and shows no cross-reaction with other structurally related compounds. It has a very high affinity for biotin and is excellent for use in various amplification techniques. In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces unacceptably high background staining. Anti-biotin antibody may be substituted to decrease this noise.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: Hyb8
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: All species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité