Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTA1 (Skeletal), ACTA2 (Smooth), ACTG2 (Smooth) Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HHF35]

Fournisseur: Biotium
BNUM0445-50
BNUM0445-50EA 417 EUR InStock
BNUM0445-50
Anti-ACTA1 (Skeletal), ACTA2 (Smooth), ACTG2 (Smooth) Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HHF35]
Anticorps
This antibody recognizes actin of skeletal, cardiac, and smooth muscle cells. It is not reactive with other mesenchymal cells except for myoepithelium. Actin can be resolved on the basis of its isoelectric points into three distinctive components: alpha, beta, and gamma in order of increasing isoelectric point. Anti-muscle specific actin recognizes alpha and gamma isotypes of all muscle groups. Non-muscle cells such as vascular endothelial cells and connective tissues are non-reactive. Also, neoplastic cells of non-muscle-derived tissue such as carcinomas, melanomas, and lymphomas are negative.It stains tumors of smooth muscle (leiomyomas and leiomyosarcomas) as well as skeletal muscle (rhabdomyomas and rhabdomyosarcomas).

Type: Primary
Antigen: ACTA1 (Skeletal), ACTA2 (Smooth), ACTG2 (Smooth)
Clonality: Monoclonal
Clone: HHF35
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cat, Chicken, Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité