Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ERb455]

Fournisseur: Biotium
BNUM0455-50
BNUM0455-50EA 417 EUR InStock
BNUM0455-50
Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ERb455]
Anticorps
Estrogen receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors. Estrogen receptors, including ER-alpha and ER-beta, contain DNA binding and ligand binding domains and are critically involved in regulating the normal function of reproductive tissues. They are located in the nucleus, though some estrogen receptors associate with the cell surface membrane and can be rapidly activated by exposure of cells to estrogen. ER-alpha and ER-beta are differentially activated by various ligands. Receptor-ligand interactions trigger a cascade of events, including dissociation from heat shock proteins, receptor dimerization, phosphorylation and the association of the hormone activated receptor with specific regulatory elements in target genes. Evidence suggests that ER-alpha and ER-beta may be regulated by distinct mechanisms even though they share many functional characteristics.

Type: Primary
Antigen: ESR2
Clonality: Monoclonal
Clone: ERb455
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité