Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PC10]

Fournisseur: Biotium
BNUM0467-50
BNUM0467-50EA 417 EUR InStock
BNUM0467-50
Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PC10]
Anticorps
Recognizes a non-histone protein of 36 kDa, which is identified as proliferating cell nuclear antigen (PCNA). It is also known as cyclin or polymerase delta auxiliary protein. Elevated expression of PCNA/cyclin has been shown in the nucleus during late G1 phase immediately before the onset of DNA synthesis, becoming maximal during S-phase and declining during G2 and M phases. This MAb is excellent for multiple applications.

Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Monoclonal
Clone: PC10
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Chicken, Drosophila, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, S. cerevisiae), S. pombe, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité