Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDw60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UM4D4]

Fournisseur: Biotium
BNUM0481-50
BNUM0481-50EA 417 EUR InStock
BNUM0481-50
Anti-CDw60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UM4D4]
Anticorps
This MAb reacts with 9-O-acetylated disialosyl group linked to the glycoprotein CD60w. CDw60 is a carbohydrate antigen present on gangliosides, platelets and a subset of CD4 , CD8 peripheral T-cells, but not on B-cells, monocytes or granulocytes. CDw60 is involved in the co-stimulation of T-cells.

  • Purified

Type: Primary
Antigen: CDw60
Clonality: Monoclonal
Clone: UM4D4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité