Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PR484]

Fournisseur: Biotium
BNUM0484-50
BNUM0484-50EA 395 EUR InStock
BNUM0484-50
Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PR484]
Anticorps
This MAb is specific to progesterone receptor and shows minimal cross-reaction with other members of the family. Progesterone receptor is expressed as two major isoforms, PR-A (81 kDa) and PR-B (116 kDa). Expression of PgR has been suggested to reflect a intact estrogen regulatory machinery and therefore, predict better clinical response to endocrine therapy than ER alone. It is excellent for immunohistochemical staining of formalin/paraffin tissues.

Type: Primary
Antigen: PGR
Clonality: Monoclonal
Clone: PR484
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité