Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ODC1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ODC1/485]

Fournisseur: Biotium
BNUM0485-50
BNUM0485-50EA 417 EUR InStock
BNUM0485-50
Anti-ODC1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ODC1/485]
Anticorps
Recognizes a 53 kDa protein, identified as the Ornithine Decarboxylase (ODC-1). ODC is the initial and rate-limiting enzyme in the biosynthetic pathway of polyamines and is involved in the conversion of ornithine to putrescine. The biological activity of ODC-1 is rapidly induced in response to virtually all agents known to promote cell proliferation including hormones, drugs, growth factors, mitogens, and tumor promoters. Reportedly, ODC mRNA levels are elevated in lung carcinomas as well as in colon adenomas and carcinomas. ODC activity in colorectal carcinomas is greater than those in adenomas and normal mucosa.

Type: Primary
Antigen: ODC1
Clonality: Monoclonal
Clone: ODC1/485
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité