Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Human Papillomavirus 16 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CAMVIR-1]

Fournisseur: Biotium
BNUM0502-50
BNUM0502-50EA 417 EUR InStock
BNUM0502-50
Anti-Human Papillomavirus 16 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CAMVIR-1]
Anticorps
Reacts with a protein of 57 kDa, identified as the L1 protein of human papilloma virus type 16 (HPV-16). It is the major capsid protein of HPV-16. Infection with specific types of HPV has been associated with an increased risk of developing cervical neoplasia. HPV types 6 and 11 have been associated with relatively benign diseases such as genital warts but types 16 and 18 are strongly associated with cervical, vaginal, and vulvar malignancies. The antibody reacts very strongly with formalin-fixed, paraffin-embedded tissues containing HPV-16 or -33; very weak reactions were occasionally observed with biopsy specimens or smears containing HPV-6 or HPV-11. It cross-reacts with HPV37.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: CAMVIR-1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: HPV

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité