Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF23 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FGF23/638]

Fournisseur: Biotium
BNUM0638-50
BNUM0638-50EA 395 EUR InStock
BNUM0638-50
Anti-FGF23 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FGF23/638]
Anticorps
Fibroblast growth factor-1 (FGF-1), also designated acidic FGF, and fibroblast growth factor-2 (FGF-2), also designated basic FGF, are members of a family of growth factors that stimulate proliferation of cells of mesenchymal, epithelial and neuroectodermal origin. Additional members of the FGF family include the oncogenes FGF-3 (Int2) and FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) and FGF-10 through FGF-23. Members of the FGF family share 30-55% amino acid sequence identity and similar gene structure, and are capable of transforming cultured cells when overexpressed in trans- fected cells. Cellular receptors for FGFs are members of a second multigene family, including four tyrosine kinases designated Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF and FGFR-3.

Type: Primary
Antigen: FGF23
Clonality: Monoclonal
Clone: FGF23/638
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité