Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B1D8]

Fournisseur: Biotium
BNUM0643-50
BNUM0643-50EA 417 EUR InStock
BNUM0643-50
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B1D8]
Anticorps
This antibody reacts with the extracellular domain of EGFR and blocks the EGF/TGF alpha induced activation. It also blocks tumor growth in vivo. It is excellent for purification of EGFR. EGFR is type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin.

Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: B1D8
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité