Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatocyte Specific Mouse Monoclonal Antibody [clone: OCH1E5]

Fournisseur: Biotium
BNUM0671-50
BNUM0671-50EA 417 EUR InStock
BNUM0671-50
Anti-Hepatocyte Specific Mouse Monoclonal Antibody [clone: OCH1E5]
Anticorps
Hepatocyte Specific Antigen, also called Hepatocyte Paraffin 1 or HepPar1, localizes to the mitochondria of hepatocytes. It is a sensitive marker for distinguishing hepatocellular carcinomas (HCC) from other metastatic carcinomas as well as cholangio-carcinomas. HCC's occur primarily in the stomach, but they are also found in many other organs. The Hepatocyte Specific Antigen may also be a useful marker for intestinal metaplasia. Reportedly, strong expression of the Hepatocyte Specific Antigen correlates with smaller tumor size and longer patient survival. Occasionally, Hepatocyte Specific Antigen is also found in gastric carcinomas as well as in a few other non-hepatic tumors.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: Hepatocyte Specific
Clonality: Monoclonal
Clone: OCH1E5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité