Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: OJ79c]

Fournisseur: Biotium
BNUM0676-50
BNUM0676-50EA 417 EUR InStock
BNUM0676-50
Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: OJ79c]
Anticorps
The human Mel-CAM gene maps to chromosome 11q23 and encodes a trans-membrane glycoprotein, also designated MCAM, MUC 18 or CD146, that belongs to the immunoglobulin superfamily and functions as a Ca2 -independent cell adhesion molecule. Mel-CAM expression is restricted to advanced primary and metastatic melanomas and to cell lines of the neuroectodermal lineage, but not normal melanocytes. Mel-CAM is found on 80% of advanced primary human melanomas and correlates well with development of metastatic disease.

Type: Primary
Antigen: MCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone OJ79c
Conjugation: Unconjugated, BSA-and azide-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité