Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-L1CAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: UJ127]

Fournisseur: Biotium
BNUM0679-50
BNUM0679-50EA 417 EUR InStock
BNUM0679-50
Anti-L1CAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: UJ127]
Anticorps
Recognizes a cell surface protein of 220-240 kDa, identified as L1 cell adhesion molecule. The L1CAM gene, which is located in Xq28, is involved in three distinct conditions: 1) HSAS (hydrocephalus-stenosis of the aqueduct of Sylvius); 2) MASA (mental retardation, aphasia, shuffling gait, and adducted thumbs); and 3) SPG1 (spastic paraplegia). The L1, neural cell adhesion molecule (L1CAM) also plays an important role in axon growth, fasciculation, and neural migration as well as in mediating neuronal differentiation. Expression of L1 protein is restricted to tissues arising from neuroectoderm. This MAb is useful in the identification of primitive neuroectodermal tumors. It binds to tumors of neuroectodermal and glial origin e.g. neuroblastoma and Schwannomas. It does not bind to pediatric or adult brain.

Type: Primary
Antigen: L1CAM
Clonality: Monoclonal
Clone: UJ127
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité