Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IPO-38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IPO-38]

Fournisseur: Biotium
BNUM0697-50
BNUM0697-50EA 417 EUR InStock
BNUM0697-50
Anti-IPO-38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IPO-38]
Anticorps
Recognizes a protein of 14-16 kDa, which is a novel nuclear antigen of proliferating cells. IPO-38 antigen is present in the nuclei of proliferating cells such as Hodgkin's disease and non-Hodgkin's lymphomas, different forms of leukemias, breast and colorectal carcinomas, and PHA-stimulated lymphocytes. It is not expressed in the cells of non-stimulated lymphocytes and granulocytes. IPO-38 may be a useful marker of cell proliferation during monitoring of tumor progression.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: IPO-38
Clonality: Monoclonal
Clone: IPO-38
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité