Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: M1/70]

Fournisseur: Biotium
BNUM0720-50
BNUM0720-50EA 395 EUR InStock
BNUM0720-50
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: M1/70]
Anticorps
CD11b is a cell adhesion molecule that acts as a receptor for cell surface ligands such as intracellular adhesion molecules (ICAMs) or soluble ligands. Integrins are heterodimeric proteins that contain an a chain and b chain. Integrin αM combines with the Integrin β2 to form a leukocyte-specific integrin referred to as macrophage receptor 1 (Mac-1), or inactivated-C3b (iC3b) receptor 3 (CR3). Integrin αM/β2 is important in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and also in the phagocytosis of complement coated particles. The protein CD11b has been implicated in the various adhesion-related interactions of cells such as monocytes, macrophages, natural killer (NK) cells, and granulocytes. It is part of a heterodimer that consists of CD11b and CD18. It also modulates the uptake of complement-coated particles within the cell. It is commonly used as a microglial marker in tissues derived from the nervous system.

Type: Primary
Antigen: ITGAM
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/70
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Baboon, Chimpanzee, Human, Mouse, Rabbit, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité