Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMACR Rabbit Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rabbit PAb]

Fournisseur: Biotium
BNUM0731-50
BNUM0731-50EA 417 EUR InStock
BNUM0731-50
Anti-AMACR Rabbit Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rabbit PAb]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 54 kDa, which is identified as AMACR, also known as p504S. It is an enzyme that is involved in bile acid biosynthesis and β-oxidation of branched-chain fatty acids. AMACR is essential in lipid metabolism. It is expressed in cells of premalignant high-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) and prostate adenocarcinoma. The majority of the carcinoma cells show a distinct granular cytoplasmic staining reaction. AMACR is present at low or undetectable levels in glandular epithelial cells of normal prostate and benign prostatic hyperplasia. A spotty granular cytoplasmic staining is seen in a few cells of the benign glands. AMACR is expressed in normal liver (hepatocytes), kidney (tubular epithelial cells) and gall bladder (epithelial cells). Expression has also been found in lung (bronchial epithelial cells) and colon (colonic surface epithelium). AMACR expression can also be found in hepatocellular carcinoma and kidney carcinoma. Past studies have also shown that AMACR is expressed in various colon carcinomas (well, moderately and poorly differentiated) and overexpressed in prostate carcinoma.

Type: Primary
Antigen: AMACR
Clonality: Monoclonal
Clone: Rabbit PAb
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité