Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ASTRO/789]

Fournisseur: Biotium
BNUM0789-50
BNUM0789-50EA 395 EUR InStock
BNUM0789-50
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ASTRO/789]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of ~50 kDa which is identified as Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP). It shows no cross-reaction with other intermediate filament proteins. GFAP is specifically found in astroglia. GFAP is a very popular marker for localizing benign astrocyte and neoplastic cells of glial origin in the central nervous system. Antibody to GFAP is useful in differentiating primary gliomas from metastatic lesions in the brain and for documenting astrocytic differentiation in tumors outside the CNS.

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: ASTRO/789
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Cow, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité