Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CR1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CR1/802]

Fournisseur: Biotium
BNUM0802-50
BNUM0802-50EA 417 EUR InStock
BNUM0802-50
Anti-CR1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CR1/802]
Anticorps
Recognizes a protein of 210-220 kDa, which is identified as the complement receptor 1 (CR1)/CD35. This MAb does not block CR1 activity. It is highly specific to CR1 and shows no cross-reaction with CR2. The primary function of CR1 is to serve as the cellular receptor for C3b and C4b, the most important components of the complement system leading to clearance of foreign macromolecules. The Knops blood group system is a system of antigens located on this protein. Follicular dendritic cells (FDC) are restricted to the B-cell regions of secondary lymphoid follicles. They are CD21 /CD35 /CD1a-. This MAb labels follicular dendritic cells and follicular dendritic cell sarcoma.

Type: Primary
Antigen: CR1
Clonality: Monoclonal
Clone: CR1/802
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Baboon, Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité