Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C2 C3 MBS-12]

Fournisseur: Biotium
BNUM0810-50
BNUM0810-50EA 395 EUR InStock
BNUM0810-50
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C2 C3 MBS-12]
Anticorps
This antibody recognizes an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70 kDa, which is identified as alpha fetoprotein (AFP). This MAb is highly specific to AFP and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. AFP is normally synthesized in the liver, intestinal tract, and yolk sac of the fetus. Antibody to AFP has been shown to be useful in detecting hepatocellular carcinomas (HCC) and germ cell neoplasms, especially yolk sac tumors.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: C2 C3 MBS-12
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité