Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CALD1/820 h-CALD]

Fournisseur: Biotium
BNUM0821-50
BNUM0821-50EA 395 EUR InStock
BNUM0821-50
Anti-CALD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CALD1/820 h-CALD]
Anticorps
Recognizes a protein of 150 kDa, which is identified as the high molecular weight variant of Caldesmon. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which are different in their electrophoretic mobility and cellular distribution. The h-caldesmon variant (120-150 kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l-caldesmon (70-80 kDa) is found in non- muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle. This MAb recognizes only the 150 kDa variant (h-caldesmon) in Western blots of human aortic media extracts and is unreactive with fibroblast extracts from cultivated human foreskin. Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non-muscle contraction.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: CALD1
Clonality: Monoclonal
Clone: CALD1/820 h-CALD
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité