Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117 HM47/A9]

Fournisseur: Biotium
BNUM0828-50
BNUM0828-50EA 417 EUR InStock
BNUM0828-50
Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117 HM47/A9]
Anticorps
A disulphide-linked heterodimer, consisting of mb-1 (or CD79a) and B29 (or CD79b) polypeptides, is non-covalently associated with membrane-bound immunoglobulins on B cells. This complex of mb-1 and B29 polypeptides and immunoglobulin constitute the B cell Ag receptor. CD79a first appears at pre B cell stage, early in maturation, and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas. It is not present in myeloid or T cell lines. Anti-CD79a is generally used to complement anti-CD20 especially for mature B-cell lymphomas after treatment with Rituximab (anti-CD20). This antibody will stain many of the same lymphomas as anti-CD20, but also is more likely to stain B-lymphoblastic lymphoma/leukemia than is anti-CD20. Anti-CD79a also stains more cases of plasma cell myeloma and occasionally some types of endothelial cells as well.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: CD79A
Clonality: Monoclonal
Clone: JCB117 HM47/A9
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Cow, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité