Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNN1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CNN1/832]

Fournisseur: Biotium
BNUM0832-50
BNUM0832-50EA 395 EUR InStock
BNUM0832-50
Anti-CNN1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CNN1/832]
Anticorps
Multiple isoelectric variants of calponin have been identified, however only two molecular weight isoforms exist; a 34 kDa form and a 29 kDa form. Expression of the 29 kDa form, I-calponin, is primarily restricted to muscle of the urogenital tract, whereas the higher molecular weight variant has been demonstrated in vascular and visceral smooth muscle. In Western blotting, this MAb reacts with only the 34 kDa form of calponin in extracts of human aortic medial smooth muscle and is unreactive with fibroblast extracts of cultivated human foreskin. Calponin is a calmodulin, F-actin and tropomyosin binding protein, which is thought to be involved in the regulation of smooth muscle contraction. Calponin expression is restricted to smooth muscle cells and has been shown to be a marker of the differentiated (contractile) phenotype of developing smooth muscle.

Type: Primary
Antigen: CNN1
Clonality: Monoclonal
Clone: CNN1/832
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité