Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT10 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRT10/844]

Fournisseur: Biotium
BNUM0844-50
BNUM0844-50EA 395 EUR InStock
BNUM0844-50
Anti-KRT10 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRT10/844]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 56.5 kDa, identified as cytokeratin 10 (CK10). CK10 is expressed in all suprabasal layers of the epidermis. In the epidermis, expression of CK10 strictly parallels the extent of differentiation; it is absent in the basal layer, appears in the first suprabasal layers and increases in concentration towards the granular layer. However, CK10 is rarely detected in early stages of vulvar squamous carcinomas (tumors less than 2 cm, clinical stage I) regardless of the tumor grade. In larger and more advanced tumors (greater than 2 cm, clinical stages II and III), CK10 is detected very frequently. Expression of CK10 is related to maturation of malignant keratinocytes, being preferentially detected in more-differentiated parts.

Type: Primary
Antigen: KRT10
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT10/844
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité