Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 1G12]

Fournisseur: Biotium
BNUM0862-50
BNUM0862-50EA 417 EUR InStock
BNUM0862-50
Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 1G12]
Anticorps
Recognizes a protein, which is identified as HGAL. It contains a putative PDZ-interacting domain, an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM), and two putative SH2 binding sites. In B cells, its expression is specifically induced by interleukin-4. HGAL is specifically expressed in germinal center B-cells, but is absent in mantle and marginal zone B-cells and in the inter-follicular and para-cortical regions in normal tonsils and lymph nodes. Its high degree of specificity for germinal center B-cells makes anti-HGAL an ideal marker for the detection of germinal center-derived B-cell lymphomas. HGAL expression has been used to help elucidate nodal marginal zone lymphoma (NMZL) from cases of diffuse follicle center lymphoma. Additionally, HGAL expression was shown to correlate with survival in patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).

Type: Primary
Antigen: GPC3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G12
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité