Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GPC3/863 1G12]

Fournisseur: Biotium
BNUM0864-50
BNUM0864-50EA 417 EUR InStock
BNUM0864-50
Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GPC3/863 1G12]
Anticorps
Glypican-3 (GPC3) is an integral membrane protein that is mutated in the Simpson-Golabi-Behmel syndrome (SGBS). SGBS is characterized by pre- and post-natal overgrowth and is a recessive X-linked condition.GPC3 may also be found in a secreted form. Anti-GPC3 has been identified as a useful tumor marker for the diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC), hepatoblastoma, melanoma, testicular germ cell tumors, and Wilm s tumor. In patients with HCC, GPC3 is overexpressed in neoplastic liver tissue and elevated in serum, but is undetectable in normal liver, benign liver, and the serum of healthy donors. GPC3 expression is also found to be higher in HCC liver tissue than in cirrhotic liver or liver with focal lesions such as dysplastic nodules and areas of hepatic adenoma (HA) with malignant transformation. In the context of testicular germ cell tumors, GPC3 expression is up regulated in certain histologic subtypes, specifically yolk sac tumors and choriocarcinoma. A high level of GPC3 expression has also been found in some types of embryonal tumors, such as Wilm s tumor and hepatoblastoma, with a low or undetectable expression in normal adjacent tissue. In patients with thyroid cancer, expression of GPC3 is dramatically enhanced in certain types of cancers: 100% in follicular carcinoma and 70% in papillary carcinoma. Expression of GPC3 in follicular carcinoma was significantly higher than that of follicular adenoma. In contrast, GPC 3 is not expressed in anaplastic carcinoma.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: GPC3
Clonality: Monoclonal
Clone: GPC3/863 1G12
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité