Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GYPA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: GPHN02]

Fournisseur: Biotium
BNUM0865-50
BNUM0865-50EA 417 EUR InStock
BNUM0865-50
Anti-GYPA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: GPHN02]
Anticorps
Recognizes a sialoglycoprotein of 39 kDa, identified as glycophorin A (GPA). It is present on red blood cells (RBC) and erythroid precursor cells. It has been shown that glycophorin acts as the receptor for Sandei virus and parvovirus. Glycophorins A (GPA) and B (GPB), which are single, trans-membrane sialoglycoproteins. GPA is the carrier of blood group M and N specificities, while GPB accounts for S and U specificities. GPA and GPB provide the cells with a large mucin like surface and it has been suggested this provides a barrier to cell fusion, so minimizing aggregation between red blood cells in the circulation.

Type: Primary
Antigen: GYPA
Clonality: Monoclonal
Clone: GPHN02
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Cow, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité