Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 202-36]

Fournisseur: Biotium
BNUM0888-50
BNUM0888-50EA 417 EUR InStock
BNUM0888-50
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 202-36]
Anticorps
Recognizes a glycoprotein of 110 kDa, identified as CD26 (Workshop VI; Code: N-L039). It is an atypical serine protease belonging to the prolyl oligopeptidase family. It is expressed on lymphocyte cells and is upregulated during T-cell activation. CD26 is also expressed on activated B cells and natural killer cells and abundantly on epithelia. CD26 is implicated in a variety of biological functions including T-cell activation, cell adhesion with extracellular matrix such as fibronectin or collagens, and in HIV infection. Cross-linking of CD26 using this antibody dramatically enhances the anti-CD3-induced IL-2 production. In Western blotting, this MAb reacts with only glycosylated CD26, but not with the deglycosylated form. It does not prevent ADA binding to CD26.

Type: Primary
Antigen: DPP4
Clonality: Monoclonal
Clone: 202-36
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité