Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC6 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CLH5]

Fournisseur: Biotium
BNUM0891-50
BNUM0891-50EA 417 EUR InStock
BNUM0891-50
Anti-MUC6 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CLH5]
Anticorps
The MUC6 gastric mucin is a secreted glycoprotein that plays an essential role in epithelial cyto-protection from acid, proteases, pathogenic microorganisms, and mechanical trauma in the gastrointestinal tract. Mucin 6 expression is highest in the stomach and gall bladder, with lower expression in the terminal ileum and right colon. In gastric cancer, Mucin 6 has an altered expression. In normal stomach, Mucin 6 is associated with Lewis type 2; Mucin 6 is also expressed in gastric metaplasia, duodenum and pancreas. Mucin 6 is a secretory mucin, located in the deeper mucosal folds of human gall bladder, and its expression is altered with increasing degrees of inflammation.

Type: Primary
Antigen: MUC6
Clonality: Monoclonal
Clone: CLH5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité