Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PNL2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0894-50
BNUM0894-50EA 395 EUR InStock
BNUM0894-50
Anti-PNL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PNL2]
Anticorps
Anti-PNL2 is a novel monoclonal antibody, which has recently been introduced as an immunohistochemical reagent to stain melanocytes and tumors derived therefrom. The antigen recognized by PNL2 is different from Melan A and gp100. Its epitope is not destroyed by digestion with neuraminidase i.e. its epitope id not glycosylated. Anti-PNL2 may be most useful because of its high sensitivity for metastatic melanoma (87%), as opposed to 76% for anti-HMB45 and 82% for anti-MART-1. Anti-PNL2 labels intra-epidermal nevi while the dermal component of compound nevi are largely non-reactive with anti-PNL2. Antibodies against PNL2, MART-1 (Melan A) and HMB45 stain most clear cell sarcoma cells and a few cells in angio-myolipomas and lymphangioleiomyomatosis. Anti-PNL2 is a useful antibody for the identification of melanomas and clear cell sarcomas. Differential diagnosis is aided by the results from a panel of antibodies, including antibodies against HMB45, MART-1, tyrosinase, and MiTF.

  • Purified

Type: Primary
Antigen: PNL2
Clonality: Monoclonal
Clone: PNL2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Dog, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité