Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KBA.62 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KBA.62]

Fournisseur: Biotium
BNUM0895-50
BNUM0895-50EA 417 EUR InStock
BNUM0895-50
Anti-KBA.62 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KBA.62]
Anticorps
KBA.62 is a novel anti-melanoma antibody. It reacts positively against melanocytic tumors but not other tumors, thus demonstrating specificity and sensitivity. Moreover, it reacts positively against junctional nevus cells but not intradermal nevi, and against fetal melanocytes but not normal adult melanocytes. KBA.62 antibody is useful in identifying malignant melanomas. Metastatic amelanotic melanoma can often be confused with a variety of poorly differentiated carcinomas, large cell lymphomas, sarcomas, spindle cell carcinomas and various types of mesenchymal neoplasms. A keratin-negative, vimentin-rich neoplasm that immuno-reacts with antibody to S-100 protein and with KBA.62 antibody is, with rare exception, a melanoma. Anti-KBA.62 is a useful additional marker for melanoma, specifically in desmoplastic/spindle cell cases and in the context of micro-metastasis in sentinel lymph node.

  • Purified

Type: Primary
Antigen: KBA.62
Clonality: Monoclonal
Clone: KBA.62
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité