Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MYC909]

Fournisseur: Biotium
BNUM0909-50
BNUM0909-50EA 417 EUR InStock
BNUM0909-50
Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MYC909]
Anticorps
This antibody recognizes a transcription factor of 64-67 kDa, identified as c-myc. This MAb shows no cross-reaction with v-myc. c-myc is involved in the control of cell proliferation and differentiation and is amplified and/or over-expressed in a variety of tumors. Over-expression of c-myc protein occurs frequently in luminal cells of prostate intraepithelial neoplasia as well as in most primary carcinomas and metastatic disease. Rearrangement of the MYC gene is found in 3% to 16% of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL's) and in nearly 100% of Burkitt lymphomas (BL). Identifying MYC status is important in establishing final diagnosis of DLBCL, BL, or B-cell lymphoma, with features intermediate between DLBCL and BL as well as in differential diagnoses of the lymphomas.

Type: Primary
Antigen: MYC
Clonality: Monoclonal
Clone: MYC909
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Human
Isotype: IgG1, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité